missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hepatitis C Virus Core Antigen Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NB100-93581PCP

Produktkod. 18515274

  • 4810.00 SEK / 0.10ml

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Hepatitis C Virus Core Antigen Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis C Virus Core Antigen in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Hepatitis C Virus Core Antigen
Polyclonal
Western Blot
Core protein p19, HCcAg, HCV core antigen, HCV core protein
Hepatitis C Virus (HCV) core protein (HCV-C1)
0.1 mL
Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
951475
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.