Läs mer
HEPES, 0,5 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Product Code. 15493229
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15493229 250 mL 250ml
15483229 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15493229 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60463.AK
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL