Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M buffertlösning, pH 7,6
Produktkod. 15483709
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483709 250 mL -
15473709 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483709 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61047.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1443.30 SEK
    1179.65 SEK / 250ml
    Save 263.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES används vanligtvis i cellkultur i koncentrationer mellan 5 mM och 30 mM. Det används i cellodlingsmedia, i biofarmabuffertformuleringar (både uppströms och nedströms) och i diagnostiska reagenser. HEPES-baserade buffertar används i reningsbioprocesser av antikroppar, bioaktiva ämnen, proteiner och tillväxtfaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES används vanligtvis i cellkultur i koncentrationer mellan 5 mM och 30 mM. Det används i cellodlingsmedia, i biofarmabuffertformuleringar (både uppströms och nedströms) och i diagnostiska reagenser. HEPES-baserade buffertar används i reningsbioprocesser av antikroppar, bioaktiva ämnen, proteiner och tillväxtfaktorer.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.