Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15455279
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455279 100 mL 100ml
15465279 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455279 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63002.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.50 SEK
    806.65 SEK / 100ml
    Save 187.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES har använts i stor utsträckning för forskning och kommersiella tillämpningar inom cellodlings- och vävnadsodlingsindustrin. Det är användbart i pH-intervallet 6,8-8,2. HEPES används som en zwitterjonisk, allsidig Goods buffert för användning i biologisk forskning. HEPES används i stor utsträckning i cellodling, till stor del för att det är bättre på att upprätthålla fysiologiskt pH trots förändringar i koldioxidkoncentration jämfört med bikarbonatbuffertar, som också ofta används i cellodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES har använts i stor utsträckning för forskning och kommersiella tillämpningar inom cellodlings- och vävnadsodlingsindustrin. Det är användbart i pH-intervallet 6,8-8,2. HEPES används som en zwitterjonisk ''gods''-buffert för alla ändamål för användning i biologisk forskning. HEPES används i stor utsträckning i cellodling, till stor del för att det är bättre på att upprätthålla fysiologiskt pH trots förändringar i koldioxidkoncentration jämfört med bikarbonatbuffertar, som också ofta används i cellodling.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Helt blandbar.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.