Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M buffertlösning, pH 7,0 Produktkod.: 15455009
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M buffertlösning, pH 7,0
Produktkod. p-7042482
250 mL
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15455009
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62688.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES är en vanlig buffert för biologiska vetenskaper, speciellt använd i cellkultur för att upprätthålla fysiologiskt pH. Det fungerar som en buffrande komponent, som används vid framställning av buffertar. Den beskrivs som en av de bästa allsidiga buffertarna som finns tillgängliga för användning i biologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar HEPES
är en vanlig buffert för biologiska vetenskaper, speciellt använd i cellkultur för att upprätthålla fysiologiskt pH. Det fungerar som en buffrande komponent, som används vid framställning av buffertar. Den beskrivs som en av de bästa allsidiga buffertarna som finns tillgängliga för användning i biologisk forskning.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 1.0 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Miscible with water.
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerX27L534 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/10/2025 ProduktkodJ62688.AP,J62688.AK
PartinummerX27L535 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/10/2025 ProduktkodJ62688.AP,J62688.AK
PartinummerW14G507 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum26/03/2025 ProduktkodJ62688.AP,J62688.AK
PartinummerP19L580 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum12/03/2025 ProduktkodJ62688.AP,J62688.AK
PartinummerP19L581 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum12/03/2025 ProduktkodJ62688.AP,J62688.AK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M buffertlösning, pH 7,0 >