Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5
Produktkod. 15403439
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403439 500 mL -
15493429 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403439 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60712.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2704.09 SEK
    2427.65 SEK / 500ml
    Save 276.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES är en vanlig buffert för biologiska vetenskaper, speciellt använd i cellkultur för att upprätthålla fysiologiskt pH. Det fungerar som en buffrande komponent, som används vid framställning av buffertar. Den beskrivs som en av de bästa allsidiga buffertarna som finns tillgängliga för användning i biologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar HEPES
är en vanlig buffert för biologiska vetenskaper, speciellt använd i cellodling för att upprätthålla fysiologiskt pH. Det fungerar som en buffrande komponent, som används vid framställning av buffertar. Det beskrivs som en av de bästa allsidiga buffertarna som finns tillgängliga för användning i biologisk forskning.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.