Läs mer
Tocris Bioscience™ HEPES
Kvantitet:
250 g
Beskrivning
Multi purpose buffer used in biological research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | C8H18N2O4S |
| Produkttyp | HEPES |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.30 |