Läs mer
HEPES, 1M Solution, pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkod. p-7082831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Produktkod. 15624198
Brand: Thermo Scientific J16924AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES
Koncentration 1 M
pH 7.3
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Förpackning Nalgene flaska
Beilstein 883043
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.