Läs mer
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
250g
25g
500g
50g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410832 25 g 25g
11400832 10 g 10g
11420832 50 g 50g
11430832 100 g 100g
11440832 250 g 250g
11450832 500 g 500g
11460832 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11410832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219454925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Formel vikt 238.3
Procent renhet >98%