Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10246130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10246130 250 g Glasflaska 250g
10521241 25 g Glasflaska 25g
10666572 100 g Glasflaska 100g
10123742 1 kg Glasflaska 1kg
11936521 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10246130 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3049.05 SEK
    2736.65 SEK / 250g
    Save 312.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Abs. 0,08 max vid 260 nm, 0,05 max vid 280 nm, 0,08 max vid 250 nm, (5 % i vatten) 1 cm cell, (5 % i vatten) 1 cm cell vid 0 nm
Kemiskt namn eller material HEPES
Absorbansförhållanden (5 % vattenlösning) (1 cm kyvett)
Smältpunkt 234,0 °C till 238,0 °C
Färg (5 % i vatten) klar, färglös
Nedbrytningsinformation 238 °C
Fysisk form Flytande eller fast
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1 % max. (1 g, 105 °C, 3 timmar)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 704 g/L (20 °C).
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
Formel vikt 238.3
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.