Läs mer
HEPES, ≥99 % (torr basis), Ultrapure
Produktkod. 15885298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885298 5 kg Plastflaska 5kg
15855158 100 g Plastflaska 100g
15865158 250 g Plastflaska 250g
15875298 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15885298 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16926.A7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES
Smältpunkt ∼236 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Beilstein 883043
Formel vikt 238.3
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.