Läs mer
HEPES-buffert, 1 M lösning, pH 7,3 (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Kemiskt namn eller material | HEPES Buffer |
| Namnnotering | 1M Solution, pH 7.3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Färg | Odesignat |
| Koncentration | 0.95 to 1.05 M |
| pH | 7.2 to 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| DNas | DNase-fri |
| Visa mer |