Läs mer
HEPES-buffert, 1 M lösning, pH 7,3 (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | ≤0,01 (0,1 M-lösning) vid 260 nm, 0,004 max. (0,1M lösning) vid 280 nm |
| Kemiskt namn eller material | HEPES Buffer |
| Namnnotering | 1M-lösning, pH 7,3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Färg | Odesignat |
| Koncentration | 0,95 till 1,05 M |
| pH | 7.2 till 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| DNas | DNase-fri |
| Visa mer |