Läs mer
HEPES buffert, pulver, cellkulturkvalitet, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
20 g
Förpackningsstorlek:
20g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPES Buffer |
| CAS | 7365-45-9 |
| Kvantitet | 20 g |
| Molekylformel | C8H18N2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00006158 |
| InChI-nyckel | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.30 |
| PubChem CID | 23831 |
| Visa mer |