Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-buffrad saltlösning, pH 6,5 (5X)
Produktkod. 15483849
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483849 250 mL 250ml
15493849 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483849 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61239.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES används vanligtvis i cellkultur i koncentrationer mellan 5 mM och 30 mM. Det används i cellodlingsmedia, i biofarmabuffertformuleringar (både uppströms och nedströms) och i diagnostiska reagenser. HEPES-baserade buffertar används i reningsbioprocesser av antikroppar, bioaktiva ämnen, proteiner och tillväxtfaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES används vanligtvis i cellkultur i koncentrationer mellan 5 mM och 30 mM. Det används i cellodlingsmedia, i biofarmabuffertformuleringar (både uppströms och nedströms) och i diagnostiska reagenser. HEPES-baserade buffertar används i reningsbioprocesser av antikroppar, bioaktiva ämnen, proteiner och tillväxtfaktorer.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Noteringar
Innehåller 125 mM HEPES och 750 mM natriumklorid, pH 6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES-buffered saline
Färg Färglös
Koncentration 5X
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Odorless
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.