Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-buffrad saltlösning, pH 7,0 (2X för transfektion)
Beskrivning
HEPES är en vanlig buffert för biologiska vetenskaper, speciellt använd i cellkultur för att upprätthålla fysiologiskt pH. Det fungerar som en buffrande komponent, som används vid framställning av buffertar. Den beskrivs som en av de bästa allsidiga buffertarna som finns tillgängliga för användning i biologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- HEPES-buffrad saltlösning är en jonbuffert med ett pKa=7,55
- HEPES är en etansulfonsyra med en 4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-ylsubstitution inom en av dess metylgrupper
Ansökan
- HEPES-buffrad saltlösning kan användas för att upprätthålla fysiologiskt pH i en lösning; det används ofta för proteinisolering och andra molekylära tillämpningar
- Användbar för cellodling, HEPES bibehåller pH även i närvaro av koldioxid
- Den är avsedd för användning i cellodling och molekylärbiologi
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | HEPES-buffered saline |
| Koncentration | 2X |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.