Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-buffrad saltlösning, pH 7,0 (5X)
Produktkod. 15463469
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463469 250 mL 250ml
15473469 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463469 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60753.AK
 Begränsad artikel
I lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES används ofta i cellodling. HEPES används för att neutralisera de komplexa proteinerna i tillväxtmedium som kan inaktivera trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxietylpiperazin-N-2a-etansulfonsyra (Hepes) har testats som ett alternativ till tris-(hydroximetyl)aminoetan (Tris) för vätejonbuffring av algkulturer. Separation av humana blodplättar från plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF genom en kombinerad albumingradient-gelfiltreringsmetod med hjälp av HEPES-buffert. Kan användas i isoelektriska fokuseringsapplikationer och som en buffert vid kvantitativ och selektiv mätning av antigen-antikroppsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES används ofta i cellodling. HEPES används för att neutralisera de komplexa proteinerna i tillväxtmedium som kan inaktivera trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxietylpiperazin-N-2′ -etansulfonsyra (Hepes) har testats som ett alternativ till tris-(hydroximetyl)aminoetan (Tris) för vätejonbuffring av algkulturer. Separation av humana blodplättar från plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF genom en kombinerad albumingradient-gelfiltreringsmetod med hjälp av HEPES-buffert. Kan användas i isoelektriska fokuseringsapplikationer och som en buffert vid kvantitativ och selektiv mätning av antigen-antikroppsreaktioner.
Löslighet
Löslig i H2O: 1 M vid °20 C, klar,
färglös
Notes
Innehåller 125 mM HEPES och 750 mM natriumklorid, vid pH 7,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material HEPES-buffered saline
Koncentration 5X
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i H2O: 1 M vid 20 °C, klar, färglös
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.