Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-buffrad saltlösning, pH 7,0 (5X)
Produktkod. p-7041931
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15463469
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60753.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES används ofta i cellodling. HEPES används för att neutralisera de komplexa proteinerna i tillväxtmedium som kan inaktivera trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxietylpiperazin-N-2a-etansulfonsyra (Hepes) har testats som ett alternativ till tris-(hydroximetyl)aminoetan (Tris) för vätejonbuffring av algkulturer. Separation av humana blodplättar från plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF genom en kombinerad albumingradient-gelfiltreringsmetod med hjälp av HEPES-buffert. Kan användas i isoelektriska fokuseringsapplikationer och som en buffert vid kvantitativ och selektiv mätning av antigen-antikroppsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES används ofta i cellodling. HEPES används för att neutralisera de komplexa proteinerna i tillväxtmedium som kan inaktivera trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxietylpiperazin-N-2′ -etansulfonsyra (Hepes) har testats som ett alternativ till tris-(hydroximetyl)aminoetan (Tris) för vätejonbuffring av algkulturer. Separation av humana blodplättar från plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF genom en kombinerad albumingradient-gelfiltreringsmetod med hjälp av HEPES-buffert. Kan användas i isoelektriska fokuseringsapplikationer och som en buffert vid kvantitativ och selektiv mätning av antigen-antikroppsreaktioner.
Löslighet
Löslig i H2O: 1 M vid °20 C, klar,
färglös
Notes
Innehåller 125 mM HEPES och 750 mM natriumklorid, vid pH 7,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES-buffered saline
Koncentration 5X
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Odorless
Löslighetsinformation Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.