Läs mer
HEPES (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10397023
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397023 100 g Glasflaska 100g
10756254 500 g Poly flaska 500g
10081113 1 kg Poly flaska 1kg
10619163 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10397023 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP310100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Vanligt använt buffringsmedel | CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0,01 max. (0,1M lösning) vid 280 nm
Kemiskt namn eller material HEPES
CAS 7365-45-9
Färg Vitt
pH 5.0 till 6.5
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Godkännandetest
Molekylformel C8H18N2O4S
MDL-nummer MFCD00006158
Förpackning Glasflaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi