Läs mer
HEPES (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10619163
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10619163
Brand: Fisher BioReagents BP3105
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanligt använda buffertmedel.
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
Kemiskt namn eller material HEPES
CAS 7365-45-9
Färg Vitt
pH 5.0 to 6.5
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 kg
DNas DNase-fri
Formulering N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Pass Test
Molekylformel C8H18N2O4S
MDL-nummer MFCD00006158
Förpackning Poly Pail
Proteas Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi