Läs mer
HEPES (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Description
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
Specifications
Specifications
| Abs. | 0,01 max. (0,1M lösning) vid 280 nm |
| Kemiskt namn eller material | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.0 till 6.5 |
| Fysisk form | Pulver eller fast |
| Kvantitet | 500 g |
| DNas | DNase-fri |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Analysprocentintervall | ≥99 % |
| Show More |