Läs mer
HEPES (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-26382
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10397023
Brand: Fisher BioReagents BP310100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanligt använda buffertmedel.
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
Kemiskt namn eller material HEPES
CAS 7365-45-9
Färg Vitt
pH 5.0 to 6.5
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Pass Test
Molekylformel C8H18N2O4S
MDL-nummer MFCD00006158
Förpackning Glasflaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi