Läs mer
HEPES, fri syra,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11394379 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
500g
50g
5kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394379 25 g 25g
11304389 50 g 50g
11314389 100 g 100g
11324389 250 g 250g
11334389 500 g 500g
11344389 1 kg 1kg
11354389 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11394379 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210192625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
Formel vikt 238.3
Fysisk form Pulver