Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES fri syra, 99+%, för molekylärbiologi, DNas-, RNAs- och proteasfri
Produktkod. 10723894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10723894 50 g 50g
10585681 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723894 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329850500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Abs. (0,5 M i vatten), (0,5 M i vatten) vid 0 nm, 0,1 max vid 260 nm, 0,1 max vid 280 nm
Kemiskt namn eller material HEPES free acid
Absorbansförhållanden (0,5 M i vatten)
Smältpunkt 234,0 °C till 238,0 °C
Färg Vitt
pH 5 till 6,5 (0,5 M vattenlösning)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C)
Förpackning Plastflaska
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 704 g/L (20 °C).
Formel vikt 238.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.