Läs mer
HEPES fri syra,> 99 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Beskrivning
Buffertmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPES, free acid |
| Namnnotering | Free Acid |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | >99% |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra |
| Formel vikt | 238.3 |
| Kvalitet | Molekylärbiologiska reagens |