Läs mer
HEPES fri syra,> 99 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. p-4679527 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11416561
Brand: MP Biomedicals 0219482725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffertmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material HEPES, free acid
Namnnotering Free Acid
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99%
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonsyra
Formel vikt 238.3
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens