Läs mer
HEPES hemisodiumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11452722
Brand: MP Biomedicals 0215245125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 103404-87-1
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES Hemisodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.005
Kvantitet 25 g
Formel vikt 249.3
Fysisk form Pulver