Läs mer
HEPES hemisodiumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462722 100 g 100g
11452722 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462722 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215245180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2243.39 SEK / 100g
    Save 111.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103404-87-1
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES Hemisodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.005
Kvantitet 100 g
Formel vikt 249.3
Fysisk form Pulver