Läs mer
Thermo Scientific™ HEPES lyseringsbuffert med NP-40, 2X
Kvantitet:
125mL
250mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 125mL |
| Formatera | Vätska |
| Produkttyp | Celllysreagens |
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Omgivningstemperaturer |