Läs mer
Thermo Scientific™ HEPES lysbuffert med Triton™ X-100
Produktkod. 15406019
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406019 500mL 500ml
15496009 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406019 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63860.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer