Läs mer
Thermo Scientific™ HEPES lysbuffert med Triton™ X-100
Produktkod. p-7082375
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15406019
Brand: Thermo Scientific™ J63860.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer