Läs mer
Melford HEPES natriumsalt
Produktkod. 30018341
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018341 500 g
30018340 1 kg
30018339 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018341 Leverantör Melford Leverantörsnummer H75050500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (20°°C): 7,45-7,65
pH-intervall: 6,8-8,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES, Sodium Salt
CAS 75277-39-3
Kvantitet 500 g
Molekylformel C8H17N2O4SNa