Läs mer
HEPES natriumsalt,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461952 25 g 25g
11471952 100 g 100g
11481952 250 g 250g
11491952 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11461952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210559325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 25g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >98%
Formel vikt 260.3