Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99 %
Produktkod. 11447837
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447837 25 g 25g
11457837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447837 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16516.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70 SEK
    491.65 SEK / 25g
    Save 105.05 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
HEPES [N-(2-hydroxietyl)piperazin-N'-(2-etansulfonsyra)] är en generell buffert för biologisk forskning. Dess tillämpningar inkluderar vävnadsodling, fosforylering och fotofosforylering, fixativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntes, förhindrar bindning till icke-receptormaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HEPES [N-(2-hydroxietyl)piperazin-N′ -(2-etansulfonsyra)] är en generell buffert för biologisk forskning. Dess tillämpningar inkluderar vävnadsodling, fosforylering och fotofosforylering, fixativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntes, förhindrar bindning till icke-receptormaterial.
Löslighet Det är lösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
IUPAC-namn natrium;2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonat
Formel vikt 260.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.