Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99 %
Beskrivning
HEPES [N-(2-hydroxietyl)piperazin-N'-(2-etansulfonsyra)] är en generell buffert för biologisk forskning. Dess tillämpningar inkluderar vävnadsodling, fosforylering och fotofosforylering, fixativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntes, förhindrar bindning till icke-receptormaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
HEPES [N-(2-hydroxietyl)piperazin-N′ -(2-etansulfonsyra)] är en generell buffert för biologisk forskning. Dess tillämpningar inkluderar vävnadsodling, fosforylering och fotofosforylering, fixativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntes, förhindrar bindning till icke-receptormaterial.
Löslighet Det är lösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPES sodium salt |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat |
| Formel vikt | 260.28 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.