Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99 %
Produktkod. 10695852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10695852 25 g 25g
10411451 100 g 100g
10542714 500 g 500g
10532554 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10695852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 215000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifications
Abs. (0,1 M vattenlösning), (0,1 M vattenlösning) vid 0 nm, 0,02 vid 280 nm, 0,04 vid 260 nm
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Absorbansförhållanden (0,1 M vattenlösning)
Namnnotering 99%
Färg Vitt
pH 9,5 till 10,5 (1 % vattenlösning)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Formel vikt 260.27
Procent renhet ≥98,5 % (på vattenfritt ämne)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.