Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-natriumsalt, 99+%, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfritt
Produktkod. 10653332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10653332 500 g Plastflaska 500g
10328103 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10653332 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6220.51 SEK
    5584.65 SEK / 500g
    Save 635.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium;2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Abs. (0,1 M in H2O), (0,1 M in H2O) vid 0nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,04 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Absorbansförhållanden (0,1 M i H2O)
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 248,0 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 15,0 (1 % soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Formel vikt 260.27
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.