Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES-natriumsalt, 99+%, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfritt
Produktkod. p-2716184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10328103
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327261000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium;2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etansulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Abs. (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Absorbansförhållanden (0.1M in H2O)
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 248,0 °C
Färg Vitt
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Formel vikt 260.27
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.