Läs mer
HEPES natriumsalt,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446561 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446561 25 g 25g
11456561 100 g 100g
11466561 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446561 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 25g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HEPES används i stor utsträckning i många biokemiska reaktioner och som ett buffertmedel i vissa cellodlingsmedier. Det används i en proteinavsättningsteknik i elektronmikroskopi eftersom det inte påverkade metallsubstrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 260.3