Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPES sodium salt |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Molecular Biology |
| pH | 9.5 - 10.8 (1% aq soln) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Formel vikt | 260.3 |
| Kvalitet | Molecular Biology |