Läs mer
HEPES natriumsalt, cellkulturreagenskvalitet,≥ 98,0 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPES Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Färg | Vitt |
| pH | 9.5 - 10.8(1% aq soln) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Lösningstyp | Buffer |
| Analysprocentintervall | ≥98.0% |
| Molekylformel | C8H17N2NaO4S |
| MDL-nummer | MFCD00036463 |
| Visa mer |