Läs mer
HEPES Sodium Salt (White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10193293
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193293 1 kg Poly Bottle 1kg
1 options
Produktkod. 10193293 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP4101
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
HEPES Sodium Salt is used as a buffer for in vitro cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Abs. 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Kemiskt namn eller material HEPES Sodium Salt
Färg White
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99 %
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning 3.0% max.
Förpackning Poly Bottle
Formel vikt 260.29
Procent renhet ≥99%