Läs mer
Melford HEPPS
Produktkod. 30018342
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018342 100 g
30018343 1 kg
30018344 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018342 Leverantör Melford Leverantörsnummer H75060100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: HEPPS [N-(2-hydroxietyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsyra)] [EPPS]
  • CAS-nummer: 16052-06-5
  • Molekylformel: C 9 H 20 N 2 O 4 S
  • Molekylvikt: 252,3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPPS
CAS 16052-06-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel C9H20N2O4S