Läs mer
HEPPS, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11364389 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364389 25 g 25g
11374389 100 g 100g
11384389 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364389 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210192725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 25g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta är propananalogen till HEPES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16052-06-5
Molekylformel C9H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 252.329
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPPS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Formel vikt 252.3