Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid) |
| CAS | 16052-06-5 |
| Smältpunkt | 230 °C till 239 °C (litteratur) |
| pH | 5 till 7 (1 % vattenlösning), användbart pH-intervall 7,3 till 8,7 (litteratur) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Lösningstyp | Buffer |
| Molekylformel | C9H20N2O4S |
| Synonym | hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1 M – klar, färglös lösning). |
| Visa mer |