Läs mer
HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426039
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426039 250 mL 250ml
15416039 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63877.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-78-0
Molekylformel C9H20N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 268.328
MDL-nummer MFCD00038351
InChI-nyckel GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPPSO buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL