Läs mer
Melford HEPPSO
Beskrivning
HEPPSO (N-(2-Hydroxietyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsyra)) är ett zwitterjoniskt buffrande medel som vanligtvis används särskilt inom biokemisk och molekylärbiologisk forskning.
HEPPSO föredras ofta för sin buffrande kapacitet över ett brett pH-intervall, vanligtvis mellan pH 6,8 till 8,2, vilket gör det lämpligt för olika tillämpningar såsom proteinrening, enzymanalyser, cellodling och elektrofores.
Dessutom är HEPPSO mindre sannolikt att störa biologiska processer jämfört med vissa andra buffertmedel, vilket gör det till ett mångsidigt val för att upprätthålla optimala förhållanden i biologiska experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEPPSO |
| CAS | 68399-78-0 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C9H20N2O5S |