Läs mer
HEPPSO, 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11453781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453781 10 g 10g
11463781 50 g 50g
11473781 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215123610
Ny Zwitterionisk vätebuffert för biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-78-0
Molekylformel C9H20N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 268.328
InChI-nyckel GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym heppso, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, n-hydroxyethyl piperazine-n'-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulphonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane sulfonic acid free acid, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazinyl propanesulfonic acid
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPPSO
Namnnotering Free Acid
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 268.3