Läs mer
HEPPSO, 99 %, MP Biomedicals
Product Code. 11473781 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11473781 100 g 100g
11453781 10 g 10g
11463781 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11473781 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215123680
Ny Zwitterionisk vätebuffert för biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68399-78-0
Molekylformel C9H20N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 268.328
InChI-nyckel GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym heppso, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, n-hydroxyethyl piperazine-n'-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulphonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane sulfonic acid free acid, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazinyl propanesulfonic acid
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material HEPPSO
Namnnotering Free Acid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 268.3
compliance-icons
Product Identifier
  • HEPPSO
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulfonic acid hydrate