Läs mer
Hepsulfam, MedChemExpress
Produktkod. 16470676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470676 20 mg -
16470159 10 mg 10mg
16442358 5 mg -
16413149 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16470676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00095
MedChemExpress Hepsulfam (NCI 329680; ZINC01574758) is a anticancer agent that shows excellent antileukemic activity with an median IC50 of 0.91 μg/mL in a panel of different tumors.
Hepsulfam (NCI 329680
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hepsulfam
CAS 96892-57-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H18N2O6S2
Kvantitet 20 mg
Synonym NCI 329680 ZINC01574758
LEDER O=S(OCCCCCCCOS(=O)(N)=O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 290.36
Formel vikt 290.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death